Vill du logga in igen?
Overall, engångs, MS 3.5.6., PP
Leverantör: Honeywell Safety Products
Plagg för engångsbruk, tillverkat av PP. Med huva och elastiskt material vid handleder, anklar och rygg som utgör skydd mot kemiska ämnen. Blixtlås med dubbla sprund för skydd (överdel och undersida) som sträcker sig till hakan.
  • Inga sömmar på armar och axlar, vilket ger extra skydd
  • Fleece i flera lager, vilket både skyddar och ger komfort
  • Löst sittande för extra komfort och hållbarhet
  • Snabb och enkel att ta på
Vikt: 55 g
Färg: Vit
Certifikat: Typ 5/6, EN 340, EN 1149-1, kat. III
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Storlek Färg Förp. VWR art.nr Antal
M Vit 25 113-0409
L Vit 25 113-0410
XL Vit 25 113-0411
XXL Vit 25 113-0412
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal