Vill du logga in igen?
Overall, ProShield® Basic
Leverantör: DuPont®
ProShield®
Passar särskilt för renhållnings- och underhållsarbeten. Används endast vid exponering för smuts, ej giftigt damm och för kortvarigt skydd mot vätskestänk. Med blixtlås med övervikning på framsidan och elastiskt material i huva, midja, vid handleder och anklar.
  • Fibertyg i polypropylen SMMS
  • Bekväm, lätt och smidig
Colour: White or blue
Weight: 43 g/m²
Certifikat: Kat. III typ 5/6, EN 1149, EN 1073-2
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Storlek Färg Förp. VWR art.nr Antal
S Vit 50 113-8375
M Vit 50 113-8374
L Vit 50 113-8373
XL Vit 50 113-8376
XXL Vit 50 113-8378
3XL Vit 50 113-8377
S Blå 50 113-8369
M Blå 50 113-8368
L Blå 50 113-8367
XL Blå 50 113-8370
XXL Blå 50 113-8372
3XL Blå 50 113-8371
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal