Vill du logga in igen?
Overalls, PP
Leverantör: International Enviroguard
Overaller som tillverkats av slitstarkt polypropylentyg med låg vikt som andas.
  • Skydd vid olika tillämpningar i arbetsmiljöer
  • Skyddar mot vissa farliga och ofarliga vätskor, torra partiklar och smuts
Idealiska för användning inom industri-, farmaceut-, laboratorie-, kliniska, livsmedels- och byggnadsanläggningar, andra kontaminerade områden samt för vissa rengöringstillämpningar.
Weight: 30 g
Färg: Vit eller blå
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Overaller med elastiska handleder och blixtlås
Storlek Färg Förp. VWR art.nr Antal
S Vit 25 113-0355
M Vit 25 113-0354
L Vit 25 113-0353
XL Vit 25 113-0356
XXL Vit 25 113-0357
S Blå 25 113-0407
M Blå 25 113-0406
L Blå 25 113-0405
Overaller med huva, skor, elastisk handled och blixtlås
Storlek Färg Förp. VWR art.nr Antal
S Vit 25 113-0360
M Vit 25 113-0359
L Vit 25 113-0358
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal