Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (24)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Ärmskydd
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/99/18989799.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"39"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Ärmskydd tillverkat i 65 % LDPE och 35 % LLDPE.
Artikel nummer : (113-8255)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Ärmskydd i non-woven PP belagd med PE.
UOM:  1 * 100 Items
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Tillverkat i mellantjock spinnbunden polypropylen (SPP).
Artikel nummer : (113-7887)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Tapered sleeve protectors made from breathable SMS. Ideal for use in cleanroom and ESD environments.
UOM:  1 * 150 Par
Leverantör:  HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Benämning:   These disposable sleeve protectors made of PE provide waterproof protection for light-duty tasks.
Artikel nummer : (113-0494)
Leverantör:  DuPont
Benämning:   Rekommenderas bara som skydd mot smuts från ofarliga material.
UOM:  1 * 200 Items
Leverantör:  DuPont
Benämning:   Tychem® C- och Tychem® F-ärmskydd utgör en tillförlitlig barriär för användning i kemisk industri, inom upparbetning av farliga substanser eller vid a...
Leverantör:  DuPont
Benämning:   These sleeves are made of Tyvek® which is a fabric composed of flash spun high density PE, providing an ideal balance of protection, durability and co...
UOM:  1 * 100 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 39
  1  2  3  4  5  Nästa