VWR®, Anslutning av GC-kapillärkolonner
Leverantör: VWR
VWR®
548-0307EA 1775 SEK
548-0307
VWR®, Anslutning av GC-kapillärkolonner
Beslag och kopplingar
För anslutning av kapillärkolonner i GC med inre diameter på 0,2 till 0,53 mm och yttre diameter på 0,3 till 0,75 mm.