HPLC-kolonner LiChrospher®
Leverantör: Merck
LiChrospher® LiChroCART® LiChrospher® Hibar® RT
1.50635.0001EA 7425 SEK
1.50635.0001 1.50642.1003 1.50982.0001 1.50604.0001 1.50549.0001 1.50573.1003 1.50605.0001 1.50149.0001 1.50820.0001 1.50582.0001 1.50641.1003 1.50581.0001 1.50995.0001 1.50579.0001 1.50981.0001 1.50936.0001 1.50823.1003 1.50984.0001 1.50837.0001 1.50834.0001 1.50154.1003 1.50848.0001 1.50832.0001 1.50155.0001 1.50838.0001 1.50600.1003 1.50955.0001 1.50602.0001 1.50154.0001 1.50601.0001 1.50159.1003 1.50993.0001 1.50828.0001 1.50961.0001 1.50545.0001 1.50822.0001 1.50825.0001 1.50639.0001 1.50942.0001 1.50636.0001 1.50844.0001 1.50847.0001 1.50892.0001 1.50547.1003 1.50734.0001 1.50583.0001 1.50983.0001 1.50945.0001 1.50377.1003 1.50580.0001 1.50148.0001 1.50943.0001 1.50957.0001 1.50574.0001 1.50158.0001 1.50960.0001 1.50858.0001 1.50958.0001 1.50833.1003 1.50843.0001 1.50827.0001 1.50928.0001 1.50642.0001 1.50842.0001 1.50573.0001 1.50826.0001 1.50987.0001 1.50829.0001 1.50601.1003 1.50546.1003 1.50845.0001 1.50477.1003 1.50930.0001 1.50638.0001 1.50545.1003 1.50963.0001 1.50823.0001 1.50547.0001 1.50962.0001 1.50546.0001 1.50377.0001 1.50824.0001 1.50477.0001 1.50840.0001 1.50316.0001 1.50158.1003 1.50832.1003 1.50155.1003 1.50600.0001 1.50574.1003 1.50742.0001 1.50550.0001 1.50833.0001 1.50836.0001 1.50839.0001 1.50602.1003 1.50931.0001 1.50575.0001 1.50578.0001 1.50641.0001 1.50329.0001 1.50937.0001 1.50959.0001 1.50159.0001 1.50830.0001 1.50640.1003 1.50603.0001 1.50956.0001 1.50156.0001
HPLC-kolonner LiChrospher®
Kromatografikolonn
LiChrospher® is Merck's reliable and versatile, traditionally-produced, spherical silica. LiChrospher® is available with different modifications.
LiChrospher® Si 60 och Si 100 är sfäriska kiseldioxid-adsorbenter för normal fas-HPLC.
LiChrospher® CN har polära och hydrofobiska egenskaper, och kan användas som ett mindre polärt alternativ till LiChrospher® Si 60 i normal fas-applikationer eller som ett mindre hydrofobiskt alternativ till LiChrospher® RP-8 i reversed phase applikationer.
LiChrospher® NH₂ har polära och hydrofoba egenskaper och kan användas för normal fas-, reversed phase och jonbyteskromatografi. Vanliga applikationer är separationer av kolhydrater med reversed phase kromatografi samt separation av nukleotider med jonbyteskromatografi.
LiChrospher® DIOL har polära och hydrofobiska egenskaper, och kan användas som ett mindre polärt alternativ till LiChrospher® Si 60 i normal fas-applikationer eller som ett mindre hydrofobiskt alternativ till LiChrospher® RP-8 i reversed phase applikationer. LiChrospher® DIOL lämpar sig även för exklusionskromatografi.
LiChrospher® RP-select B är en reproducerbar, traditionellt framställd sfärisk kiselgel med reversed phase-egenskaper. Denna adsorbent lämpar sig utmärkt för separation av basiska föreningar och har fördelaktiga egenskaper för seperationer av neutrala och sura föreningar.
LiChrospher® RP-8, RP-18 och RP-18 endcappade är tillförlitliga och flexibla, traditionellt framställda adsorbenter med reversed phase-egenskaper. De lämpar sig utmärkt för separation av neutrala, sura och svagt basiska föreningar.
LiChrospher® WP 300 RP-18 är ett selektivt och tillförlitligt HPLC-material för separation av peptider och proteiner med låg molekylvikt. LiChrospher® WP 300 RP-18 separerar basiska föreningar utan svansning och är lämpligt för separation av tRNA.
LiChrospher® PAH är ett högeffektivt och selektivt HPLC-material för högupplöst separation av 16 PAH (polycykliska aromatiska kolväten) enligt EPA 610 och 550, samt av benso(e)pyren och perylen.
Användning av LiChroCART®-patronerna (2, 3, 4, 4,6 mm I-Ø) kräver manu-CART®-patronhållaren 1.51486.0001
Användning av LiChroCART®-patronerna (10×250 mm) kräver manu-CART®-patronhållaren 1.51419.0001
Ansluts till LiChroCART®-patronerna med hjälp av manu-CART®-patronhållaren 1.51486.0001.