Chromolith® Prep är en högren kiselfas, som får särskilda egenskaper från den bimodala porstruktur. Denna struktur skapas av 'Sol-Gel'-tekniken som ger makroporer och mesoporer. Mesoporerna med en genomsnittsdiameter på 12 nm formar den fina porösa strukturen av kolonnens inre och skapar en stor yta på vilken adsorptionen kan ske.
De stora makroporerna, med en pordiameter från 3 µm, formar ett kompakt nätverk av porer och tillåter höga flödeshastigheter. Mesoporer (total porositet > 80%) ger snabb adsorptions- och desorptionskinetik tack vare kort diffusionslängd inuti porerna. Detta leder till reducerade separationstider och därmed till ökad produktivitet.
För att en monolitisk kolonn ska fungera är det nödvändigt att säkerställa att inga flöden inträffar i väggområdet. Därför är Chromolith® HPLC-kolonnerna klädda med ett polymeriskt material (special-PEEK) och kan anslutas direkt till HPLC-system.