Du sökte efter: Kondensatorer
Kondensatorer kyler gasen från uppvärmda lösningar för att gasen ska återgå till vätskefasen. Det finns kondesatorer/kylare i många olika utföranden och storlekar. Spiral-, Dimroth-, Ahllin- och Soxhletkylare är några exempel på varianter. Kondensatorerna finns både med och utan slipning för att passa din applikation.
Kondensatorer kyler gasen från uppvärmda lösningar för att gasen ska återgå till vätskefasen. Det finns kondesatorer/kylare i många olika utföranden och storlekar. Spiral-, Dimroth-, Ahllin- och Soxhletkylare är några exempel på varianter. Kondensatorerna finns både med och utan slipning för att passa din applikation.
57  results were found
SearchResultCount:"57"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Borosilicate 3.3 glass.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Borosilicate 3.3 glass.
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: DURAN®, borosilicate glass 3.3.
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: DURAN®, borosilicate glass.
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: DURAN®, borosilicate glass 3.3.
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: DURAN®, borosilikatglas.
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: DURAN®, borosilicate glass.
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: DURAN®, borosilicate 3.3 glass, clear.
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: DURAN® borosilicate glass 3.3.
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: DURAN®, borosilicate 3.3 glass, clear.
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: DURAN® borosilicate glass 3.3.
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: DURAN®, borosilicate glass, clear.
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: Condenser, Allihn, vattenanslutning med glasmunstycken, DURAN® Borosilikatglas, Mantellängd: 250 mm, Kärna: 24/29 NS, NS-hylsa: 24/29 NS
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: DURAN® borosilicate glass 3.3.
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: PFA, PTFE, PP and glass.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 57
no targeter for Bottom