Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Anslutningar
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/35/18709535.jpg
Anslutningar eller kopplingar används för att koppla ihop olika utrustningsdelar. De finns med koniska, avsmalande eller raka armar. På armarna sitter skåror som möjliggör koppling till slangar med olika innerdiameter. Alternativer med skruvgängar används för koppling av rör. Anslutningarna/kopplingar finns i T, Y eller linjära format. Produkterna med bra kemikalieresistens och temperaturbeständighet fungera med gaser och syror vid specifika flödeshastigheter.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"168"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   För anslutning av kapillärkolonner i GC med inre diameter på 0,2 till 0,53 mm och yttre diameter på 0,3 till 0,75 mm
Artikel nummer : (C0002)
Leverantör:  Advanced Chromatography Technologies
Benämning:   These ACE® column couplers made from stainless steel/PEEK are suitable for connecting preparative columns to stand-alone guard cartridge holders or fo...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Advanced Chromatography Technologies
Benämning:   Stainless steel/PEEK UHPLC column inlet / outlet connectors. These column connectors are designed to connect UHPLC columns to UHPLC systems and make o...
Leverantör:  Advanced Chromatography Technologies
Benämning:   PEEK HPLC column inlet / outlet connectors. These column connectors are designed for use at both the column inlet and outlet ends. They are suitable f...
Leverantör:  Advanced Chromatography Technologies
Benämning:   ACE® capillary/nano column couplers are suitable for connecting capillary and nano LC columns to stand-alone capillary/nano guard cartridges or for ma...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Advanced Chromatography Technologies
Benämning:   PEEK 1/32" microbore HPLC column inlet / outlet connectors. These column connectors are recommended for 1/32" microbore HPLC column connections. They ...
UOM:  1 * 10 Items
Leverantör:  Advanced Chromatography Technologies
Benämning:   ACE® PEEK one-piece column couplers are ideal for connecting analytical or semi-preparative columns to stand-alone guard cartridge holders. They can a...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Bohlender
Benämning:   These connectors are specially designed for a higher flow rate. Connectors made of PP, with elastic sealing lip, FPM o-ring and nut made of PBTP.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 168
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nästa