Transportrör med fot
Leverantör: Avantor
16465-262
Transportrör med fot
Provbehållare/Provburk Behållare, allmän användning
PP-rör med HDPE-skruvlock.
  • Robust, durable and leakproof
  • Sustainable design based on virgin resins
  • Wide skirt ensures stability when standing
  • Large, matt area for easy labelling and identification
Leakproof freestanding mailing tubes with screw caps feature graduations at 1 ml increments and a large frosted writing surface for convenient labeling and identification.
Certifikat: Lab tested and certified to the IATA 95kPA standard for safe shipping of samples.
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904.