Du sökte efter: Kylklampar
VWR har kylklampar, kylpåsar och fryspåsar.
VWR har kylklampar, kylpåsar och fryspåsar.
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Gelfyllt plastfodral.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Gelfyllning.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Semi-rigid foam.
Artikel nummer : (SCATFPP24)
Leverantör: Sonoco Thermosafe
Beskrivning: PolarPack® gel brick coolant pack refrigerants provide thermal solutions for temperature critical packages during transit and are an alternative to we...
UOM: 1 * 768 Items
Leverantör: Sonoco Thermosafe
Beskrivning: Polar Pack® refrigerants and Utek® phase change materials provide thermal solutions for shipping temperature critical packages during transit. Availab...
Artikel nummer : (DLTTA090007)
Leverantör: DELTA T
Beskrivning: 37 C Accus maintain a temperature between 36 to 38 °C.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (216-7015)
Leverantör: HONIGBERG, J.D. INTERNATIONAL
Beskrivning: For cooling, shipping and cold storage. Ice replacement in small plastic bags, for embedding samples and other frozen food. Due to their high flexibil...
UOM: 1 * 1.500 Items
Leverantör: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Beskrivning: The inserts are simply mounted in the special groove.
Leverantör: CAMPING GAZ INTERNATIONAL
Beskrivning: This cooling pack is ideal for keeping drinks, food or medicines cool for longer in a passive hard or soft cooler. Its components include water, carbo...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom