Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (93)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Du sökte efter:
Deglar
66  results were found
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/82/18945082.jpg
Deglar innehåller lösningar som ska torkas vid extrema temperaturer för konstant vikt och därefter föraskas för att minimera vikt. Deglarna, som ofta har perforerad botten (filterdegel), tjänar som ett filter för deponerade utfällningar. Deglar erbjuds i både hög och låg form med eller utan lock. Stabila deglar är resistenta också mot aggressiva substanser. Deglar finns i olika storlekar, material (t.ex. stål, nickel, platina, porslin, glas, alsint, PTFE), glacerade och oglacerade. Allt för att kunna hitta rätt modell baserad på teknik och prov.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"66"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Artikel nummer : (1.05809.0100)
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Magnesia rods are used for the detection of elements through characteristic flame colour and for reactions with borax and phosphoric salt pearls.
UOM:  1 * 100 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Porslin, glaserad med undantag för yttre bottenytan
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Isostatically moulded in pure PTFE, FDA approved
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Porslin, med porös botten
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Rostfritt stål 304
Leverantör:  MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Beskrivning:   Porslin, glaserad med undantag för yttre bottenytan
Leverantör:  ROBU GLASFILTER
Beskrivning:   Filterdegel med glasfilterplatta. Borsilikatglas 3,3.
Leverantör:  BOCHEM
Beskrivning:   These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 66
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Nästa