Du sökte efter: Kyvetter för spektrofotometrar
82  results were found
SearchResultCount:"82"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: Rectangular cuvette, Nova & Picco, Optiskt glas, Skiktdjup: 10 mm
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: High quality cuvettes manufactured from quartz or optical glass for accurate spectrophotometric analysis.
Sale
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Kyvett, VWR®, UV-1600PC, V-3000PC UV-3100PC, UV-6300PC, Optiskt glas, Skiktdjup: 10 mm, Höjd: 15 mm
Sale
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Square cuvette, VWR®, UV-1600PC/UV-3100PC, Kvarts, Skiktdjup: 30 mm
Sale
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Kyvett, VWR®, UV-1600PC/UV-3100PC, Quartz, Skiktdjup: 10 mm, Höjd: 15 mm, Volym: 200 µl
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Disposable cuvettes in either optical polystyrene (PS) or polymethyl methacrylate (PMMA), for use with most polar solvents, acids and alkaline solutio...
Artikel nummer : (634-1067)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Disposable macro cuvettes, four clear sides.
UOM: 1 * 100 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Standard rectangular macro cuvettes made from Spectrosil quartz for accurate readings.
Leverantör: Brand
Beskrivning: kyvetter av plast för engångsbruk ersätter ofta dyra och känsliga kyvetter av glas och/eller kvartsglas.
Leverantör: Brand
Beskrivning: Disposable cuvette, Makro, PMMA, Skiktdjup: 10 mm, 300 – 900 nm (≤±0,004 @320 nm), Höjd: 45 mm, Volym: 2,5 ml
Leverantör: HELLMA
Beskrivning: Högkvalitativa kyvetter gjorda av glas eller kvarts för on-line spektrofotometrisk analys.
Leverantör: HELLMA
Beskrivning: High quality cuvettes made from glass or quartz for on-line spectrophotometric analysis.
Leverantör: HELLMA
Beskrivning: Kyvett, Kvartsglas, Suprasil®, Skiktdjup: 2 mm, Höjd: 45 mm, Volym: 520 µl
Leverantör: HELLMA
Beskrivning: Rektangulär makrokyvett med 4 polerade fönster och PTFE-lock eller -propp.
Leverantör: HELLMA
Beskrivning: Sealable cuvettes for measurements in the absence of air thanks to the airtight seal.
Leverantör: HELLMA
Beskrivning: These semi-micro absorption cells are specially designed for research needs.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 82
no targeter for Bottom