Du sökte efter: Exsickatorer
VWR har ett brett urval exikatorer i många olika storlekar och material som glas och plast. Några exikatorer kan användas med vakum. Tillbehör som bottnar, absorptionskulor, kieselgel och lock.
VWR har ett brett urval exikatorer i många olika storlekar och material som glas och plast. Några exikatorer kan användas med vakum. Tillbehör som bottnar, absorptionskulor, kieselgel och lock.
96  results were found
SearchResultCount:"96"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Exsickatorplatta i porslin. Mitthål diameter 20 mm, filterhål cirka 5 mm diameter. Lämplig för användning med alla exsickatorer med motsvarande diamet...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Borsilikatglas 3.3.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Borosilicate glass 3.3
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Borosilikatglas 3.3.
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: Dessa transparenta PMMA- eller borosilikat 3.3-glasskåp har en förstärkt aluminiumram, dörr med skumgummipackning och magnetremsa. För förvaring eller...
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: Exsickator, Base, DURAN® Borosilikatglas, Utan sidotub, Nominell storlek: 200 DN, Användbar höjd: 118 mm, Ytterdiam×H: 270×202 mm
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: Exsickatorskåp, Skåp, SICCO, Polykarbonat, Miniexsickator, Med: Två kammare, B×D×H, utv: 221×214×360 mm, B×D×H, inv: 212×180×162 mm
Artikel nummer : (BOHLV1830-07)
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: Aluminium frame with 2-pane insulation (inside glass, outside acrylic glass), including four shelves made of PC, usable with up to max. 26 shelves. In...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: Clear polycarbonate portable desiccator with convenient handle. Door with snap fit closing and integrated gasket ensuring easy opening and tight closu...
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: Exsickator, Plate, Porcelain, Diam.: 90 mm
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: Clear polycarbonate. Each chamber has a single door with snap fit closing and integrated gasket ensuring easy opening and tight closure. Temperature r...
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: CAS No.: 81133-20-2
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: DURAN® clear borosilicate glass 3.3, vacuum desiccator with Mobilex screw thread in the lid with stopcock. With desiccator base with flat flange, no o...
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: Exsickator, Borosilikatglas, With NS 24/29, Novus, Nominell storlek: 150 DN, Användbar höjd: 81 mm, Ytterdiam×H: 215×239 mm, Innerdiam: 150 mm
Artikel nummer : (BOHLV1895-12)
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: Silica gel with colour indicator.
UOM: 1 * 10 L
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: Clear, PMMA, reinforced aluminium frame with panels made of acrylic glass.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 96
no targeter for Bottom