Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (11)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "exsickatorskap"
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/46/18709546.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
Sortera efter:
Leverantör:  Nalgene
Benämning:   Exsickatorskåp, Skåp, Nalgene®, Akryl, Antal hyllor: 4, Med: 7 grepp, B×D×H, utv: 305×305×457 mm
Leverantör:  Bohlender
Benämning:   Exsickatorskåp, Skåp, SICCO, Polykarbonat, Mini desiccator, Premium (6,2 l), Med: 1 chamber, B×D×H, utv: 221×214×183 mm
Leverantör:  Bohlender
Benämning:   Exsickatorskåp, Skåp, SICCO, Polykarbonat, Portable mini desiccator, Mobile Basic (6,2 l), B×D×H, utv: 221×214×183 mm, B×D×H, inv: 212×180×162 mm
Leverantör:  Bohlender
Benämning:   Exsickatorskåp, Skåp, SICCO, Rostfritt stål, Auto-Maxi 2 (140 l), Antal hyllor: 4, Med: 2 kammare och 2 dörrar, 17 hyllplaceringsalternativ, 1× hygrometer per kammare, B×D×H, utv: 560×580×1150 mm, B×D×H, inv: 495×540×500 mm
Leverantör:  Bohlender
Benämning:   Exsickatorskåp, Skåp, SICCO, Mini desiccator for gas filling, Premium (6,2 l), B×D×H, utv: 221×214×183 mm, B×D×H, inv: 212×180×162 mm
Leverantör:  Bohlender
Benämning:   Exsickatorskåp, Skåp, SICCO, Akryl, Vacuum desiccator cabinet (22 l), Antal hyllor: 4, B×D×H, utv: 300×450×300 mm, B×D×H, inv: 250×360×250 mm
Artikel nummer : (BOHLV1910-07)
Leverantör:  Bohlender
Benämning:   Exsickatorskåp, Skåp, SICCO, PC, Star-exsickator, antistatisk (42 l), Antal hyllor: 4, Med: 1 kammare med 26 hyllplaceringsalternativ, med brickhygrometer och torkmedel, B×D×H, utv: 310×375×525 mm, B×D×H, inv: 260×330×480 mm
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Bohlender
Benämning:   Exsickatorskåp, Skåp, SICCO, Akryl, Super-Star (42 l), Antal hyllor: 4, B×D×H, utv: 304×375×520 mm, B×D×H, inv: 260×330×480 mm
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 34
  1  2  3  4  5  Nästa