Du sökte efter: Exsickatorer, Bottenplattor
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Exsickatorplatta i porslin. Mitthål diameter 20 mm, filterhål cirka 5 mm diameter. Lämplig för användning med alla exsickatorer med motsvarande diamet...
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: Stainless steel 1.4301, Type 304, rust-free.
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: Exsickator, Plate, Porcelain, Diam.: 90 mm
Artikel nummer : (467-3100)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Okrossbar exsickatorplatta med flampolerad, korrosionsresistent, inert, ej vidhäftande yta i glas bundet till metall. Lämplig för användning med exsic...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Brand
Beskrivning: Desiccator plates for glass and plastic desiccators.
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: Porcelain plates for desiccators with many small holes, without base.
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: Perforerad PP-exsickatorplatta. Lämplig för användning med exsickator 467-2115, 467-2120 och 467-2125. Får endast användas i rumstemperatur, ej lämpli...
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: Withstand temperatures up to 149 °C (300 °F). Contain no asbestos and are non combustible, stable and chemical resistant. Circular and perforated with...
Leverantör: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Beskrivning: Exsickatorplatta i porslin. Mitthål diameter 20 mm, filterhål cirka 5 mm diameter. Lämplig för användning med alla exsickatorer med motsvarande diamet...
Leverantör: SciLabware
Beskrivning: Metal perforated plate for use with Pyrex vacuum and non-vacuum desiccators.
Artikel nummer : (WITG8.535.005)
Leverantör: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivning: Desiccator plates made from glazed porcelain. Without feet, with central hole Ø 20 mm, and many small holes Ø 5 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (NALG5306-0130)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Exsickator, Plate, PC, Diam.: 343 mm
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom