Du sökte efter: Instrumentbrickor/skålar
42  results were found
SearchResultCount:"42"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Stainless steel base tray, for VWB2 12
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Polycarbonate base tray, for VWB2 2S, VWB2 5, Polycarbonate base tray, for VWB2 2S, VWB2 5
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These instrument trays are made from rust-proof, electrolytically polished stainless steel.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Shaking bath, Stainless steel base tray (converts bath to unstirred bath), for VLSB18/VKB18
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Made of 18/10 steel.
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Made of 18/10 steel.
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivning: Shaking bath, Flask tray with threaded holes to attach 25 to 1000 ml SC flask clamps, SH plate holders and SR racks, for LSB12
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: Melamine, white.
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Rostfritt stål, 18/10.
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Rostfritt stål, korrosionsbeständigt, 18/10.
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivning: Stainless steel perforated base trays enable baths to be used as an unstirred bath.
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: Trays for various uses. In laboratories, doctors’ surgeries, hospitals, pharmacies, the foodstuffs industry - wherever there is a need for clean stora...
Artikel nummer : (466-3162)
Leverantör: Binder
Beskrivning: The instrument tray is used for storing instruments during sterilisation processes.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Rostfritt stål, 18/10.
Leverantör: RSG
Beskrivning: Stainless steel, 18/10.
Leverantör: NEW PIG
Beskrivning: Flat-bottom poly trays are the economical way to store small parts. Great for lining your benches and shelving..
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 42
no targeter for Bottom