Du sökte efter: Petriskålar
64  results were found
SearchResultCount:"64"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PS. These dishes for microbiology application are manufactured under strict aseptic conditions using on-line production and packaging (ISO 6).
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Made from borosilicate 3.3 glass that can, therefore, be sterilised and/or used for applications that require heat. These reusable glass Petri dishes ...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Soda-lime glass, with lid. For use as disposables. These Petri dishes are a green alternative to disposable Petri dishes made from plastic.
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: Sodaglas. Hydrolytic class III. Diameter quoted in the table is the external diameter of the lid. The height refers to the height of just the base.
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: Glass pressed DURAN®. Without sections. Underside of the base has three rests for stability.
Leverantör: STERILIN
Beskrivning: Non cytotoxic, virgin PS. Standard 90 mm Petri dishes are used by microbiologists to culture microorganisms on solid media. Triple vented dishes aid g...
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Petriskål, Rostfritt stål 18/10, Diam.: 120 mm, Höjd: 20 mm, Icke sterilt
Leverantör: Greiner Bio-One
Beskrivning: High grade PS. Square Petri dishes with exceptional optical clarity for microscopic analysis as well as heat resistance for use with hot agar.
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear. With sections. Underside of the base has three rests for stability.
Leverantör: STERILIN
Beskrivning: Skålar utan fack är idealiska för test av känslighet mot antibiotika när det krävs stor yta och mycket plan botten.
Leverantör: Greiner Bio-One
Beskrivning: PS, crystal clear. Contact dishes are used in hygiene monitoring including detection of microorganisms and testing the effectiveness of cleaning and d...
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar. Denna platta används inom läkemedels- eller livsmedelsindustrin, i sjukhusmiljöer för provtagning av ytor som hud, ...
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivning: PS, cellulosadyna. Idealiska för mikrobiologisk analys med membranfilterteknik. Petriskålar med absorbentdynor kan användas med buljongmedier, eller a...
Artikel nummer : (391-2028)
Leverantör: STERILIN
Beskrivning: Ideal for applications where a large surface area and very flat base are required.
UOM: 1 * 80 Items
Leverantör: Hach
Beskrivning: Petriskål, PS, With pad, 47 mm, sterile, disposable, Pre-sterile
Artikel nummer : (SCOT1184071)
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: Soda-lime glass. Hydrolytic class III.
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 64
no targeter for Bottom