Färgkyvett, WHEATON®
Leverantör: DWK Life Sciences
720-0701EA 4625 SEK
720-0701
Färgkyvett, WHEATON®
Burkar Färgkyvetter
Kalk-soda-silikatglas.
  • Också för 19 objektglas placerade antingen rakt eller diagonalt
Färgkyvett med lock för 10 standardobjektglas 76×26 mm eller 20 objektglas , 2 i varje skåra.