Färgkyvett
Leverantör: Hecht
631-9329EA 76 SEK
631-9329 631-9328 631-9321
Färgkyvett
Burkar Färgkyvetter
Kalk-soda-glas.
  • För 10 objektglas  (76×26 mm)
Sistema de coloração com caixa, suporte e pega em aço inoxidável.