Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Du sökte efter:
Dispenser
255  results were found
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/51/18709551.jpg
Dispenser finns i olika format och för olika ändamål för dispensering av vätskor, tvål eller i form av behållare för dispensering av förbruknings- eller skyddsprodukter. Alla dispenser är slitstarka och skyddar förvarade produkter från föroreningar. Innehållet kan matas, sprutas, tryckas eller hällas ur. VWR har dispenser för handskar, skoskydd, engångskläder, torkdukar, tvål, desinfektionsmedel, aluminiumfolie, parafilm och tejp. Vi har ett stort utbud av manuella och elektroniska flaskdispenser av olika tillverkare t.ex. Brand, Hirschmann, Eppendorf, Vitlab och av vår egen VWR collection.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"255"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Ställ i epoxibelagd ståltråd som har plats för en ask av de flesta vanliga märken av handskar.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Behållare utformad för förvaring av personlig säkerhetsutrustning på arbetsplatser.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Holders made from tough, clear acrylic. You can clearly see the size and material of the gloves within.
Artikel nummer : (631-0726)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   För ren förvaring och enkel dispensering av Parafilm® M förseglingsfilm.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   ABS dispenser designed to store, dispense and cut Parafilm™, tape, labels and Tough-Tags™.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Tillverkad i 6 mm vit PVC.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Variable volume, autoclavable.
Artikel nummer : (525-0672)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Addition to the PolarSafe family of products, the label dispenser can accommodate up to 6 rolls of cryogenic dots or strip labels. Made from durable, ...
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 255
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nästa