Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (6)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Fågelpipett med Dispenseringsfunktion
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/15/18709515.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning:   DURAN®.
Leverantör:  Brand
Beskrivning:   Dispenser head made of borosilicate glass 3,3, with inscriptions in green enamel.
Leverantör:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning:   Glas.
Leverantör:  Brand
Beskrivning:   Dispenser head made of borosilicate glass 3,3, with inscriptions in green enamel.
Artikel nummer : (HACH2220038)
Leverantör:  Hach
Beskrivning:   Borosilicate glass, clear.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning:   Automatic tilt measures, made of DURAN® borosilicate glass 3,3, with standard ground cone NS 29/32. Supplied without reservoir bottle.
Leverantör:  KARTELL
Beskrivning:   PE (bottle and tube), PMP (measuring cup).
Leverantör:  SEMADENI
Beskrivning:   Bottles, LDPE, for quick dispensing, with PMP measuring cup. The 25 /50 ml measuring cup slides up and down the tube. The height of the tube determine...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 9
  1  2  Nästa 