Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (23)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
dispenser-foer-personlig-skyddsutrustning
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/50/18709550.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"23"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Behållare utformad för förvaring av personlig säkerhetsutrustning på arbetsplatser.
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Prisvärd lösning för att få färdigskurna folieark på laboratorier. Två storlekar finns.
Leverantör:  Palbam
Benämning:   These wall-mounted dispensers are designed for clean and efficient dispensing and storage.
Artikel nummer : (113-8175)
Leverantör:  Palbam
Benämning:   Stainless steel 304, electropolished finish wall-mounted dispenser for plastic wrapped gowns and hoods.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (113-8174)
Leverantör:  Palbam
Benämning:   This dispenser is suitable for use with safety spectacles in the cleanroom industries, such as pharmaceutical, biotechnology, medical device, microele...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Palbam
Benämning:   Stainless steel 304 with electropolished finish wall-mounted dispensers designed for the clean and efficient dispensing and storage of gloves, hairnet...
Artikel nummer : (TIMEBK-10)
Leverantör:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Benämning:   Enamel finish steel dispenser.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Palbam
Benämning:   These dispensers are suitable for packs of folded gowns in cleanrooms, for use in industries such as pharmaceutical, biotechnology, medical device, mi...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 23
  1  2  3  Nästa