Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Dispenser för handrengöringsmedel
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/18/37/22951837.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"47"
Sortera efter:
Artikel nummer : (115-2098)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Tålig skumtvålsdispenser för väggmontage.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   These VWR manual dispensers are durable, wall-mountable and for use with Deb Stoko® soaps and cleansers. Ideal for use in offices, medical rooms, labo...
Leverantör:  KIMBERLY CLARK
Benämning:   These soap dispensers have been designed to promote hygiene, improve comfort and care.
Artikel nummer : (KIMB11329)
Leverantör:  KIMBERLY CLARK
Benämning:   This touchless cassette dispenser provides Kleenex® luxury foam soap or sanitiser. The skin care innovation in this electronic system represents high ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Deb-STOKO
Benämning:   Soap dispenser suitable for use with 500 ml or 1000 ml bottles − Can be used without contact.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Deb-STOKO
Benämning:   Denna vita automat lämpar sig utmärkt för lätta, allmänna och tyngre industriella tillämpningar.
Leverantör:  Deb-STOKO
Benämning:   Denna vita automat är idealisk för användning inom allmän industri, för mattjänster och catering.
Leverantör:  Deb-STOKO
Benämning:   Skin Care-automaten erbjuder ett mycket praktiskt sätt att förse personalen med fuktkrämer.
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 47
  1  2  3  4  5  6  Nästa