Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (1)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Dispenseringssystem
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/74/18709674.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  HAMILTON BONADUZ
Beskrivning:   Enkeldispenser med baskontrollenhet, Microlab 610, Microlab®
Leverantör:  HAMILTON BONADUZ
Beskrivning:   This multi-syringe dispenser consists of six identical 1700 RN series Gastight® syringes. An easy to use mechanism releases step by step movement of t...
Leverantör:  HAMILTON BONADUZ
Beskrivning:   PB600-1 fungerar med Microliter™ eller GASTIGHT®sprutor från 10 µl till 2,5 ml. Kan användas med fasta nålar (N), utbytbara nålar (RN), Luer tip (LT) ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  GREINER BIO ONE
Beskrivning:   This micro-dispenser reduces the work required to dispense eosin and formalin solutions on 60-well micro-plates. It enables reagents to be added in si...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 4  av 4