Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (4)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
dissekeringskit
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/35/18945135.jpg
Vi har dissekeringskit för användning i undervisning och för professionell användning i laboratorium, inom kirurgi samt inom medicinsk undervisning. Dissekeringskiten innehåller detaljerade instruktioner samt skalpeller, sax, pincett, nålar, pipetter och en hållbar förvaringslåda.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Sortera efter:
Leverantör:  RSG
Benämning:   Rostfritt stål. För dissektion av prover för mikroskopi.
Leverantör:  RSG
Benämning:   Microscopy instrument set in a grey wooden box, all articles are completely made of stainless steel.
Artikel nummer : (RSGA066.906)
Leverantör:  RSG
Benämning:   Dissecting set with six parts made from stainless steel, packed in a pouch.
UOM:  1 * 1 SET
Artikel nummer : (631-1404)
Leverantör:  BOCHEM
Benämning:   Dissektionssatser, Rostfritt stål
UOM:  1 * 1 SET
Artikel nummer : (631-7172)
Leverantör:  HAMMACHER KARL
Benämning:   10 dissection instruments in a wooden case.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (763-0182)
Leverantör:  COMACO HANDEL
Benämning:   200 mm
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (HAMMHSO119-00)
Leverantör:  HAMMACHER KARL
Benämning:   Basic dissection set for animal experiments.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  MURRAY, S & CO LTD
Benämning:   These high quality dissecting instruments are designed for everyday use. They are subject to stringent manufacturing quality procedures, and therefore...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 15
  1  2  Nästa