Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "hoerselkapor"
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/59/18709559.jpg
Hörselskydd används för att skydda mot vanligt förekommande skadligt buller. Hörselkåpor kan användas bekvämt hela dagen tack vare justerbart hjässbygel och bekvämma material . Välj mellan hörselskydd med ljuddämpning, radio eller ljudhanteringsteknik beroende på ditt behov. Robusta hörselskydd finns i olika färger för daglig användning även i svåra förhållanden.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"35"
Sortera efter:
Artikel nummer : (111-0123)
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Benämning:   Standardhörselkåpa med justerbar hjässbygel och lätt, dielektrisk konstruktion.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (DALL1030330)
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Benämning:   Bekväm och lätt, radioförsedd hörselkåpa ger överlägset AM/FM-ljud. Den flexibla antennen ger mottagning med hög kvalitet och håller för industriella ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Benämning:   Hörselkåpa med hjässbygel med flera lägesinställningar.
Artikel nummer : (111-1397)
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Benämning:   Robust and durable earmuffs for rough industrial environments.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (DALL3302152)
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Benämning:   The dielectric QM24+® is an ultra-lightweight, three-position earmuff designed for extended wear at a valued price. Ideal for use in work environments...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  SCOTT SAFETY
Benämning:   Zone 3 earmuffs offer the highest level of protection and effectively attenuates at all frequencies, even low frequencies, that are challenging to att...
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Benämning:   Genom ljudåtergivningsteknologi från Clarity förbättras säkerheten genom att skadligt buller stängs ute samtidigt som röster och signaler är urskiljba...
Artikel nummer : (DALL1018010)
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Benämning:   Ultra slim earmuffs with patented Air Flow Control™ technology delivers optimal attenuation across all frequencies, without increasing earcup size or ...
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 35
  1  2  3  4  5  Nästa