Du sökte efter: Öronproppar
Färgglada öronproppar med optimal dämpning för skydd mot buller. Engångs eller återanvändbara modeller finns med olika dämpningsvärden. Öronproppar tillverkade av material som inte irriterar ger god komfort och hörselskydd.Ergonomiskt utformade öronproppar finns för långvarig användning. Öronproppar med band eller bygel kan dras bekvämt runt halsen när de inte används för snabbare återinsättning.
Färgglada öronproppar med optimal dämpning för skydd mot buller. Engångs eller återanvändbara modeller finns med olika dämpningsvärden. Öronproppar tillverkade av material som inte irriterar ger god komfort och hörselskydd.Ergonomiskt utformade öronproppar finns för långvarig användning. Öronproppar med band eller bygel kan dras bekvämt runt halsen när de inte används för snabbare återinsättning.
62  results were found
SearchResultCount:"62"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (MMMAUF01000S)
Leverantör: 3M
Beskrivning: The 3M™ E-A-R™ UltraFit™ Earplugs are reusable and designed for insertion into the ear canal to help reduce exposure to hazardous levels of noise up t...
UOM: 1 * 200 Par
Leverantör: 3M
Beskrivning: De unika öronpropparna E-A-R™ Tracer™ i en storlek passar bra i de flesta hörselgångar och ger hög nivå av dämpning med den extra fördelen att de har ...
Leverantör: 3M
Beskrivning: Öronproppar tillverkade av ett mjukt elastiskt material för att säkerställa en säker och bekväm passform.
Leverantör: 3M
Beskrivning: De här lätta, halvdämpande hörselskydden är perfekta när du rör dig in och ut ur bullriga områden och de sitter bekvämt runt halsen när de inte använd...
Leverantör: 3M
Beskrivning: Dessa öronproppar med skaft är mycket lätt att sätta i eftersom de inte behöver rullas ihop, användaren kan bara använda det mjuka, flexibla greppet f...
Artikel nummer : (MMMAUF01012)
Leverantör: 3M
Beskrivning: These pre-moulded earplugs are suitable for moderate noise levels (83 to 93 dB(A)). Correctly matched to the noise level they allow conversation and b...
UOM: 1 * 50 Par
Leverantör: 3M
Beskrivning: These earplugs are made from flexible materials that are already pre-formed to ensure optimum fit.
Leverantör: 3M
Beskrivning: E-A-R™ Flexible Fit HA earplugs have a patented earplug foam formulation which makes them fully washable and reusable. The soft foam tip and flexible ...
Leverantör: 3M
Beskrivning: E-A-R™ Express™ Reusable Earplugs are recognisable yellow and blue earplugs with a foam tip that’s shaped and sized for a comfortable fit. They can re...
Leverantör: 3M
Beskrivning: Öronpropp, utan snöre, E-A-R™, Engångs, PU foam, SNR: 39 dB, Ljusgrön, I par
Leverantör: 3M
Beskrivning: Öronproppar som är idealiska för långa användningsperioder med skiftande ljudnivåer.
Artikel nummer : (JSPAAEE090-070-21X)
Leverantör: JSP LTD
Beskrivning: Lightweight and comfortable PU foam earplugs are designed to be worn banded under the chin, ideal for situations where they need to be accessible for ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (111-0912)
Leverantör: 3M
Beskrivning: Banded earplugs are a practical option and easy to use.
UOM: 1 * 50 Items
Artikel nummer : (111-1102)
Leverantör: 3M
Beskrivning: E-A-R Classic II earplugs are made from soft, energy-absorbing polymer foam that effectively seals off the ear canal and ensures all-day comfort.
UOM: 1 * 500 Par
Artikel nummer : (MMMAEEP-100EU)
Leverantör: 3M
Beskrivning: Peltor™ Electronic Earplugs have an intuitive one-button operation that turns the earplugs on, off, and selects volume settings. They’re powered by Li...
UOM: 1 * 1 Par
Artikel nummer : (MMMAPN01006)
Leverantör: 3M
Beskrivning: 3M™ Tri-Flange™ Earplugs are innovative, comfortable hearing protectors with soft, flexible flanges that adapt to the shape of ears.
UOM: 1 * 400 Par
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 62
no targeter for Bottom