Öronproppar, engångs, 1100 /1110
Leverantör: 3M
111-1022EA 935 SEK
111-1022 111-1021
Öronproppar, engångs, 1100 /1110
Öronproppar Öronproppar, engångs
Mjuka, smidiga, smutsavvisande öronproppar i skumgummi. Formar sig efter örat för utmärkt hörselskydd.
  • Ljus orange för bättre synlighet
  • Kan kombineras med hörselkåpor
  • Finns med praktiskt snöre för lätt uttagning och insättning
Den koniska formen passar i de flesta hörselgångar.
SNR: 37 dB.
Certifikat: EN 352-2.
Observera: * One size fits all.