Du sökte efter: Extraktionshylsor
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Ren cellulosabomull. För alla typer av extraktorer (Soxhlet, Büchi, Gerhardt m.fl.).
Leverantör: ROBU GLASFILTER
Beskrivning: Borosilicate glass 3.3.
Leverantör: Whatman products (Cytiva)
Beskrivning: Cytiva's Whatman 100% borosilicate glass microfiber (HP-GF) thimbles are designed to fit most Soxhlet extraction units. They are well-suited to pollut...
Leverantör: Whatman products (Cytiva)
Beskrivning: Grade 603 standard cellulose extraction thimbles, made of high quality cellulose, are available in a range of sizes suitable for use in thimble holder...
Leverantör: Whatman products (Cytiva)
Beskrivning: Cytiva's Whatman 603G borosilicate glass fiber thimbles with inorganic binder are flexibly designed for use in a full range of commercially available ...
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: DURAN®, Borosilicate glass.
Leverantör: Whatman products (Cytiva)
Beskrivning: Cytiva's Whatman cellulose thimbles are manufactured from high-quality alpha cellulose cotton linter for high-performance use in automated Soxhlet ext...
Leverantör: Whatman products (Cytiva)
Beskrivning: Grade 603 standard cellulose extraction thimbles for DIONEX ASE.
Artikel nummer : (537-0028)
Leverantör: Whatman products (Cytiva)
Beskrivning: High-purity Whatman quartz thimbles from Cytiva support accurate, reproducible emission testing by providing low extractable levels and temperature re...
UOM: 1 * 10 Items
Leverantör: Ahlstrom-Munksjö
Beskrivning: Betyg ET/401
Särskilt lämplig för extraktion av organiska kombinationer från reaktionsblandningar, livsmedel, naturliga substanser, lack- ...
Artikel nummer : (537-4528)
Leverantör: Ahlstrom-Munksjö
Beskrivning: Betyg ET/401, cellulosa.
UOM: 1 * 25 Items
Leverantör: MACHEREY-NAGEL
Beskrivning: Made from glass micro fibers without binder.
Leverantör: MACHEREY-NAGEL
Beskrivning: Extraction thimbles, made of pure cellulose, standard quality. With or without lid available.
Leverantör: BEHR
Beskrivning: Hylsor, Extraction, Extraction thimble for 100 ml soxhlet extractor EZ 100 (EZ 100/H), Typ: EX 100 HS
Leverantör: SciLabware
Beskrivning: Borosilicate glass
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom