Du sökte efter: Ansiktsskydd
Ansiktsskärmar för skydd mot stänk, värme och slag finns på VWR. Ansiktsskärmar av starkt polykarbonat erbjuder slagskydd och är värme- och kemikalieresistenta. Mylar och acetatvisir är imm- och reptåliga. Hjälmar och huvudställningar har utbytbar visir med hjälmadapter som tillbehör. För bekväm och säker passform, välj mellan rattjustering eller snäppjustering av huvudställningen. Engångsalternativ finns med steril, genomskinlig polyetenfilm samt kirurgiska masker och munskydd.
Ansiktsskärmar för skydd mot stänk, värme och slag finns på VWR. Ansiktsskärmar av starkt polykarbonat erbjuder slagskydd och är värme- och kemikalieresistenta. Mylar och acetatvisir är imm- och reptåliga. Hjälmar och huvudställningar har utbytbar visir med hjälmadapter som tillbehör. För bekväm och säker passform, välj mellan rattjustering eller snäppjustering av huvudställningen. Engångsalternativ finns med steril, genomskinlig polyetenfilm samt kirurgiska masker och munskydd.
55  results were found
SearchResultCount:"55"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: UVEX
Beskrivning: Robust visor with integrated forehead cover, clear cellulose acetate lens and additional protective cap made from impact-resistant PS.
Leverantör: JSP LTD
Beskrivning: A range of high performance industrial visors, fully compatible with EVOGuard® browguard systems and EVO® helmet models.
Artikel nummer : (JSPAAFA061-131-100)
Leverantör: JSP LTD
Beskrivning: Faceshield offers protection against medium energy, high-speed particles at 120 m/s (270 mph), liquid droplets, and molten metal.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (MMMAV4F)
Leverantör: 3M
Beskrivning: Clear PC visor with sun shield. Compatible with all Peltor™ Helmets.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (JSPAAFN060-000-000)
Leverantör: JSP LTD
Beskrivning: The Force®8 Splash Guard can be fitted to a Force®8 half mask to reduce the likelihood of exhaled bacteria/virus hitting the wearer's face.
UOM: 1 * 10 Items
Leverantör: UVEX
Beskrivning: Hjälmvisiret är tillverkat i kraftig polykarbonatplast och skyddar mot effekterna av ljusbågar. Det är kompatibelt med uvex-skyddshjälmar och uvex 2H,...
Leverantör: 3M
Beskrivning: The 3M Speedglas Heavy-Duty Welding Helmet G5-01 builds on the 9100 series. Having more adjustable features than ever - from the colour as seen throug...
New Product
Artikel nummer : (MMMA5E-11)
Leverantör: 3M
Beskrivning: Face Shield 5E-11 is an optical class 1, shade 5, green tinted, curved polycarbonate faceshield with anti-fog and anti-scratch coating for protection ...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: JSP LTD
Beskrivning: A compact, comfortable, and lightweight faceshield with superior optical quality.
Artikel nummer : (MMMA5A-CP)
Leverantör: 3M
Beskrivning: Acetate face shields are lightweight and non-conductive.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (MMMAWP98)
Leverantör: 3M
Beskrivning: The WP98 Series Face Shield is a high impact resistant, clear acetate faceshield designed to fit 3M hard hats. It can be used with the H8 Headgear eas...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (111-1632)
Leverantör: 3M
Beskrivning: This welding shield protects eyes and face from radiation, heat and sparks while providing a precise view of the work. The auto-darkening welding lens...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (MMMAV46)
Leverantör: 3M
Beskrivning: Face shield holder for V4-Series face shields. This face shield holder with short peak is designed for use with 3M™ V4-Series face shields.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (JSPAAHV960-001-100)
Leverantör: JSP LTD
Beskrivning: Easily fits JSP EVO® safety helmets, micro peak, and standard peak variants.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (111-1635)
Leverantör: 3M
Beskrivning: This face shield consists of headgear (H8) made of thermoplastic and clear PC visor (WP96). Both parts provide high impact resistance. Ideal for use i...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (JSPAADB280-000-400)
Leverantör: JSP LTD
Beskrivning: EVOGuard®C Industrial Browguard is designed for use with EVOGuard® visors, to provide innovative solutions to protect the wearer in a multitude of hig...
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 55
no targeter for Bottom