Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (115)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Centrifugfilter
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/13/18945013.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"41"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Insats och rör av PP. För koncentrering, rening och avsaltning av peptider, proteiner, oligonukleotider, DNA och RNA.
Leverantör:  Pall Laboratory
Beskrivning:   These devices are used for simple, reliable concentrating and desalting of 50 to 500 μl samples. Select the low protein binding Omega™ membrane for ul...
Leverantör:  Pall Laboratory
Beskrivning:   These centrifugal devices can quickly concentrate up to 20 ml of biological sample without valuable sample loss.
Leverantör:  Pall Laboratory
Beskrivning:   Exakt, snabb provbehandling i mikrolitervolymer.
Leverantör:  Sartorius
Beskrivning:   Vivapure® Ion Exchange (IEX) spin colums are centrifugal devices. They incorporate Sartobind membrane adsorber technology as their chromatography matr...
Leverantör:  Pall Laboratory
Beskrivning:   För bekväm, tillförlitlig koncentration, rening och diafiltrering av biologiska prover från 15 ml till 60 ml. Koncentrerar 60 ml prov till 4 ml på 30 ...
Leverantör:  Biotium
Beskrivning:   Ultrafiltration can be used to rapidly and easily remove small molecules such as Tris, glycerol and glycine from antibody solutions, or to concentrate...
Artikel nummer : (28-9031-32)
Leverantör:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivning:   Protein A HP SpinTrap™ columns are designed for the enrichment of proteins of interest, immunoprecipitation and the purification of monoclonal and pol...
UOM:  1 * 16 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 41
  1  2  3  4  5  6  Nästa 