Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (10)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Filterhållare
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/30/18945230.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"27"
Sortera efter:
Artikel nummer : (511-0666)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Glass filter holder with stainless steel screen, 47 mm.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Pall Laboratory
Beskrivning:   Acetal-kopolymer, PTFE-tätning. Återanvändningsbar hållare för filtrering av små volymer (1 till 10 ml) direkt med spruta. Praktiskt vid filtrering av...
Leverantör:  Pall Laboratory
Beskrivning:   Filterhållare, inline, Delrin®/rostfritt stål 316, För Ø: 25 mm
Artikel nummer : (514-4001)
Leverantör:  Pall Laboratory
Beskrivning:   Simplifies clean-up and degassing of mobile phase solvents and other solutions. The versatile design fits most HPLC bottles, flasks, and containers, a...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (516-8942)
Leverantör:  Pall Laboratory
Beskrivning:   Partikelfiltrering av små volymer (10 to 100 ml) med spruta. Vätskefiltrering. Slutfilter i gasfiltreringssystem.
UOM:  1 * 6 Items
Leverantör:  Pall Laboratory
Beskrivning:   Rekommenderas för filtrering av aggressiva kemikalier, lösningsmedel, cellodlingsmedier, oftalmiska ämnen, läkemedel, vitaminer, processvatten, antibi...
Artikel nummer : (516-7607)
Leverantör:  Pall Laboratory
Beskrivning:   Tratt för tryckfiltrering, Rostfritt stål, 200 ml, För Ø: 47 mm, Höjd: 164 mm
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivning:   These filter holders are designed for microfiltration and ultra cleaning of small volumes of liquids using positive pressure.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 27
  1  2  3  4  Nästa