Du sökte efter: Fasseparation
4  results were found
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Hydrofobt filterpapper för separation av vattenfasen från organfasen.
Leverantör: Whatman products (Cytiva)
Beskrivning: 1PS phase-separating paper is a hydrophobic filter for routine solvent extraction. Within seconds it retains aqueous phases, while solvent phases flow...
Leverantör: Sartorius
Beskrivning: This phase separating paper is impregnated with stabilised silicon, thus rendering it hydrophobic and it retains water, but allows solvents to flow th...
Leverantör: MACHEREY-NAGEL
Beskrivning: These papers are made hydrophobic (impermeable to water) by impregnation with a silicone. With the aid of these filters, water can be separated from w...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom