Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (77)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
kvantitativt-filterpapper
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"24"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   424: Används för filtrering av blysulfid, järnsulfid, silversulfid, alkalikarbonat, blykromat, arsenik, antimon, kadmium och livsmedel. Bestämn...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Kvävefritt filter för bestämning av kvävehalt i stål- och järnprover upplösta i syra. Filtrering av fina fällningar för upplösning enligt Kjeldahl-met...
Leverantör:  GE Healthcare - Whatman
Benämning:   These filter papers made from high quality cotton linters are suitable for a variety of analytical filtration applications.
Leverantör:  GE Healthcare - Whatman
Benämning:   These highly glazed filter papers made from high quality cotton linters support vacuum filtration in Büchner funnels or Hirsch funnels and enable stro...
Leverantör:  GE Healthcare - Whatman
Benämning:   These filter papers made from high quality cotton linters have the finest retention of all ashless filter paper grades. Grade 42 is designed for gravi...
Leverantör:  GE Healthcare - Whatman
Benämning:   These "blue ribbon" filter papers made from high quality cotton linters are particularly useful in capturing very fine particulate samples such as ins...
Artikel nummer : (WHAT1703-050)
Leverantör:  GE Healthcare - Whatman
Benämning:   Ashless filter aids enhance filtration speed by coagulating precipitates or suspensions to form a thick retentive ‘prefilter’ layer on top of normal ...
UOM:  1 * 500 g
Leverantör:  GE Healthcare - Whatman
Benämning:   These filter papers made from high quality cotton linters are well suited for quantitative or gravimetric analysis of strongly acidic or alkaline samp...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 24
  1  2  3  Nästa