Du sökte efter: Membranfiltertrattar
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Sartorius
Beskrivning: BioSart® 100 monitors have been specifically designed for the detection and enumeration of microorganisms in beverages, water, pharmaceuticals, cosmet...
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: Filtration apparatus with unit made from clear DURAN® borosilicate glass 3.3, PTFE insert and anodised aluminium clamp.
Leverantör: Whatman products (Cytiva)
Beskrivning: MBS I is an excellent system for optimal microbiological control using membranes. The overall procedure time is reduced to a minimum. The design of th...
Leverantör: Whatman products (Cytiva)
Beskrivning: Pressure filtration devices with a sample loading cylinder are suitable for batch filtration of samples from 20 ml. Devices without infusion cylinders...
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: These vacuum microfiltration assemblies are manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass. The 47 mm vacuum microfiltration assem...
Artikel nummer : (SCERSP953820-1047)
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: This microfiltration system manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass eliminates pouring HPLC solvents into funnels. The solv...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (514-0054)
Leverantör: Whatman products (Cytiva)
Beskrivning: The microbiological filtration system is used for optimal microbiological control using membranes. The design of the system, which consists of an elec...
UOM: 1 * 24 Items
Artikel nummer : (SCERSP953730-0000)
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: The 25 mm vacuum microfiltration assembly is designed to handle small volumes of liquids for analysis of particulate or microbiological contamination....
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (SCERSP179950-4532)
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: This microfiltration adapter assembly is designed to allow connection of a 47 or 90 mm filtration support base with a straight drip tip to a bottle or...
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom