Filtreringssystem AcroPrep™ 24
Leverantör: Pall Laboratory
516-7560EA 23775 SEK
PALL289000159
Filtreringssystem AcroPrep™ 24
Samtidig filtrering av upp till 24 HPLC prover direkt i vialen.
  • Kan användas med alla konventionella 2 ml vialer med måtten 12×32 mm
  • Ingen korskontaminering då varje brunn är individuellt försluten