Sprutfilter Acrodisc® DMSO-Safe
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Acrodisc®
514-4011EA 2950 SEK
514-4011
Sprutfilter Acrodisc® DMSO-Safe
Filter Sprutfilter
För lösningar som innehåller dimetylsulfoxid (DMSO). Sterilisering av medier som används för kryoförvaring av celler.
Nylonmembran och filterhus av PP, steril.