Du sökte efter: Luftfilter
24  results were found
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: VWR® Gas venting filters are designed for obstructing bacterial, particles or moisture when venting in different applications. Sterile venting of bior...
New Product
Artikel nummer : (590-1511)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These exhaust filters adsorb 99% of all volatile substances, vapours and gases, even organic solvents. They can be used on any HPLC system with multip...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivning: Reusable filters with superior performance for critical applications, ideal for use with bioreactors and fermenters and for filtration of aggressive s...
Sale
Leverantör: JSP LTD
Beskrivning: PressToCheck™ twin filters for the Force®8 half mask and Force®10 full face mask facilitate instant and accurate checking of the face fit before enter...
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivning: Economical, disposable depth filter for venting applications. Hydrophobic media allows air and gases to pass freely while blocking aqueous fluid and a...
New Product
Leverantör: S.C.A.T.
Beskrivning: SCAT exhaust air filters for drums / barrels offer optimal protection against vapors and gases that can escape through opened drums. The high-quality ...
Leverantör: S.C.A.T.
Beskrivning: The SCAT V3.0 exhaust filter for safety waste caps guarantees over 90% CTC adsorption for maximum air purity due to three integrated activated carbon ...
Artikel nummer : (514-4115)
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivning: Skyddar ventiler och pumpkomponenter från skador på grund av vätskor. Skyddar laboratoriepersonal från potentiella biologiska faror, luftburna och aer...
UOM: 1 * 3 Items
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivning: Multipurpose filter for small volume venting and gas filtration, ideal for small bioreactors and fermenters.
Artikel nummer : (514-4108)
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivning: Ekonomisk engångsenhet som minskar riskerna för kontaminering. Idealisk för gasledningar för CO₂-inkubatorer.
UOM: 1 * 10 Items
Artikel nummer : (514-4092)
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivning: Utformade för att ge bakteriefri luft (HEPA, High Efficiency Particulate free Air) för sterila tillämpningar. Poröst membran för höga luftflödeshastig...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (515-0000)
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivning: Aktivt kolfilter 100 g, PP-hus. Tar bort lukt, kolloider och organiska ämnen från vätskor.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: Filter body made of PP with connector (thread GL 14) for b.safe waste caps. Lid with aeration openings and service life indicator with additional labe...
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: Filter body made of PE with connection thread for direct installation on barrels. Lid with aeration openings and label field to monitor service life. ...
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivning: Dessa filter är idealiska för ventilering av bioreaktorer, jäsningstankar och karpojkar eller steril gasrening av odlingskärl. Idealisk för infästning...
Sale
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: PPS screw cap and PTFE body.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom