Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Första hjälpen produkter
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/11/58/18231158.jpg
VWR har ett stort urval förstahjälpenutrustning, brandfiltar, ögontvätt, ögonduschar, första hjälpentavlor och plåster.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"136"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Tillverkad i kompositmaterial med två glasfiberskikt och ett skikt med brandhindrande folie. För att släcka och kväva små bränder. Miljövänlig filt so...
Leverantör:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Beskrivning:   Steril natriumkloridlösning (0,9 %) i ögonsköljflaska med sköljkopp och dammskydd. Ser till att inga främmande partiklar (som metall- eller träsp...
Leverantör:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Beskrivning:   Steril fosfatbuffertlösning (4,9 %) för snabb och effektiv neutralisering av syror och baser.
Leverantör:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Beskrivning:   Finns som öppen eller stängd dammtät station. Innehåller 200 ml pH Neutral och 500 ml Plum ögonsköljlösning. Passar speciellt för miljöer där det finn...
Leverantör:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Beskrivning:   This wall station is equipped with two 1000 ml eyewash bottles, wall brackets, pictogram and mirror. The single bottle contains sterile sodium chlorid...
Leverantör:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Beskrivning:   Finns som öppen modell eller med dörr och innehåller 2×500 ml ögonsköljlösning från Plum.
Artikel nummer : (PLUM5150)
Leverantör:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Beskrivning:   Burn gel for first treatment of minor burns and scalds. The gel can be used separately or for restocking QuickSafe stations.
UOM:  1 * 18 Items
Leverantör:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Beskrivning:   Sterile 0,9 % Sodium chloride solution is ideal for injuries with foreign bodies like dust, dirt ect. Sterile 4,9 % Phosphate buffer solution is perfe...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 136
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nästa 