Du sökte efter: Ögonduschar
27  results were found
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Plum Safety
Beskrivning: This wall-mountable dispenser contains 10 (2×5) ampoules with 20 ml of 0,9 % sterile sodium chloride eyewash solution.
Leverantör: Plum Safety
Beskrivning: Available as either an open station or closed and dust-proof wall box containing 2×500 ml plum eyewash bottles.
Leverantör: Plum Safety
Beskrivning: Sterile 0,9 % Sodium chloride solution is ideal for injuries with foreign bodies like dust, dirt ect. Sterile 4,9 % Phosphate buffer solution is perfe...
Leverantör: Plum Safety
Beskrivning: This wall station is equipped with two 1000 ml eyewash bottles, wall brackets, pictogram and mirror. The single bottle contains sterile sodium chlorid...
Leverantör: Plum Safety
Beskrivning: Vägghängda ögonduschstationer, tillverkade i hård plast, för enkel och snabb hjälp vid ögonskador.
Artikel nummer : (118-0477)
Leverantör: Plum Safety
Beskrivning: This wall-mountable dispenser contains 45 elastic plasters and 5 ampoules with 20 ml of 0,9% sterile sodium chloride eyewash solution. The elastic pla...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Plum Safety
Beskrivning: Steril fosfatbuffertlösning (4,9 %) för snabb och effektiv neutralisering av syror och baser.
Artikel nummer : (118-0379)
Leverantör: Plum Safety
Beskrivning: This wall-mountable station is made of impact resistant plastic and equipped with a transparent cover. The station is specifically designed for use in...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Plum Safety
Beskrivning: Steril natriumkloridlösning (0,9%) i ögonsköljflaska med ögonkopp och dammskydd. Ser till att inga främmande partiklar (som metall- eller träspån) fas...
Artikel nummer : (118-1701)
Leverantör: Plum Safety
Beskrivning: Väggmonterad station som innehåller 1×500 ml ögonsköljlösning, komplett med piktogram. Passar särskilt för arbetsplatser där sköljning på plats kan kr...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (118-0398)
Leverantör: Plum Safety
Beskrivning: This wall-mountable station is made of impact-resistant plastic and equipped with a transparent cover.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (PLUM4862)
Leverantör: Plum Safety
Beskrivning: Wall-mounted eye wash box made from maintenance-free material for quick first aid of eye injuries. The box contains one 500 ml bottle of pH Neutral DU...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Orkla Care AB / Cederroth
Beskrivning: Steril buffrad isotonisk natriumkloridlösning för ögonsköljning efter olyckshändelse. Finns i fickstorlek för engångsbruk (235 ml) och väggmonterad (5...
Artikel nummer : (118-0253)
Leverantör: Orkla Care AB / Cederroth
Beskrivning: This plastic case with transparent lid and handle contains five bottles of Cederroth eyewash solution. The solution is intended for washing away parti...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (118-0277)
Leverantör: Orkla Care AB / Cederroth
Beskrivning: Ögonsköljstation som kan monteras på väggen med två 500 ml-flaskor som öppnas automatiskt när de vrids ur sina hållare. Lösningen neutraliserar ögonen...
UOM: 1 * 1 Items
Sustainable Materials
Sustainable Packaging
Waste Reducing
Artikel nummer : (CEDE51011040)
Leverantör: Orkla Care AB / Cederroth
Beskrivning: An eyewash cabinet suited for two bottles of Cederroth eyewash, intended to be used in emergency situations. The cabinet can be mounted on any vertica...
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom