Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (1)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Första Hjälpen-skåp
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/37/18945237.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Sortera efter:
Leverantör:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Benämning:   QuickSafe is a flexible first aid solution that you can easily tailor to your particular needs. The cabinet takes up little more than an A3 sheet of p...
Artikel nummer : (118-0227)
Leverantör:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Benämning:   All in one solution for virtually any workspace. Optimal care for eye injuries and cuts.
Contents:
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (118-0276)
Leverantör:  Orkla Care AB / Cederroth
Benämning:   This first aid station has a transparent door with rubber edges, which protects against dust and dirt, thus making the equipment more hygienic and alw...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (118-0278)
Leverantör:  Orkla Care AB / Cederroth
Benämning:   This first aid station, made of polystyrene and ABS-plastic, is especially suitable for workplaces where there is a risk of burns.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Orkla Care AB / Cederroth
Benämning:   Första hjälpen-tavla Mini, 250×50×400 mm
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 5  av 5