Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Duschar
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/53/18709653.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"27"
Sortera efter:
Artikel nummer : (118-0280)
Leverantör:  KUNSTSTOFF GMBH GRONTZKI UND W
Benämning:   Body safety showers should be tested once a month to check the functionality and the requested water flow rate of 30 l/min in an emergency case. This ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  asecos
Benämning:   Ögondusch (DIN, DVGW), vinklad 20° mot användaren, vägginstallation, röd
Leverantör:  Broen
Benämning:   Body shower for exposed pipework with self-draining head and pull rod. In brass with chemical resistant polycoating.
Artikel nummer : (BROE27100098105021)
Leverantör:  Broen
Benämning:   Hand shower with two 45° inclined shower heads, for table mounting.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (BROE17.160.009)
Leverantör:  Broen
Benämning:   Wall recessed eye shower with anti-corrosive cabinet.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Broen
Benämning:   Eye showers for wall-mounting. With one or two 45° shower heads.
Leverantör:  Broen
Benämning:   This thermostatic mixing valve is designed for delivering tepid water (20 - 25 °C) for emergency body showers.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Broen
Benämning:   This body shower outlet is intended for wall mounting. Made of brass with chemical resistant BROEN polycoating.
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 27
  1  2  3  4  Nästa