Du sökte efter: Odlingsflaskor
28  results were found
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (391-0340)
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Artikel nummer : (391-0370)
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: This penicillin flask is made from clear DURAN® borosilicate glass 3.3.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
Artikel nummer : (391-0310)
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (710-4100)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Rensa PC.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: These baffled culture shake flasks are designed for use with rotary and reciprocating shakers where baffle indents provide greater turbulence to impro...
Artikel nummer : (734-5055)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: PC-odlingskärl med vita PP-förslutningar.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (734-5057)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Klart, graderat PC-kärl, vita PP-skruvlock, PTFE-omrörarstång och PP/TFE-omrörarenhet.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (734-0880)
Leverantör: Cole-Parmer
Beskrivning: Kolvar för vävnadsodling, silikonbehandlat borosilikatglas, för användning med MCS magnetomrörare, idealisk för cellsuspensionsodling med minskad cell...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: Culture bottles, made of borosilicate glass, suitable for both low and high speed (maximum 1000 rpm) stirrers for gentle mixing of cell cultures.
Artikel nummer : (392-0361)
Leverantör: SciLabware
Beskrivning: Pyrex® borosilicate glass.
UOM: 1 * 10 Items
Leverantör: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivning: Culture flask, made of borosilicate glass, Erlenmeyer form, designed for orbital shakers.
Leverantör: SciLabware
Beskrivning: PYREX®, borosilicate glass.
Leverantör: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivning: Culture flasks, made of borosilicate glass, Erlenmeyer shape, designed for orbital shakers.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom