Odlingskärl med åtkomstöppningar, med eller utan BioTech-omrörare, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
734-5055EA 5400 SEK
734-5055
Odlingskärl med åtkomstöppningar, med eller utan BioTech-omrörare, Nalgene®
Kolvar Odlingsflaskor
PC-odlingskärl med vita PP-förslutningar.
  • Termiskt beständig −135 till +135 °C, autoklaverbar
  • Splittersäker med hög mekanisk hållfasthet
  • Bräddvolym: 15 L
  • Förslutningens diameter (topp): 100 mm
  • Förslutningens storlek (sida): 38 - 430
  • Total höjd: 429 mm
  • Ytterdiameter: 289 mm
Låg vikt och krossäker. Har 4 åtkomstöppningar på den avsmalnande delen. Graderade i steg om 0,5 liter från 3 till 12 liter. Kärlen är tillverkade av plastmaterial godkända för livsmedel enligt USP klass VI. Icke-cytotoxisk.
Odlingsflaskor med BioTech-omrörare
Systemet med odlingskärl och BioTech-omrörare består av ett 12 L odlingskärl med öppningar (enligt ovan), en Bio Tech-omrörare bestående av en 1/8 hk drivmotor i toppen kopplad till en 340 mm lång drivaxel och en 100 mm lång axialflödesimpeller av glasförstärkt PP samt en 63,5 mm bred PP-baffel. Bio Tech-omröraren har variabel hastighet, programmerbar styrning av hastighet/tid, medurs och moturs rotation, och är specialutformad till att ge maximal effektivitet med systemets komponenter. Kärlet och omrörarens nedre delar är autoklaverbara.