Du sökte efter: Kolv, plan botten
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Borosilikatglas, 3.3, klart.
Sale
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Borosilikat 3,3 glas, klar.
Sale
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: DURAN®, borosilikatglas 3.3, klart.
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: DURAN®, borosilicate glass, clear.
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: DURAN®, borosilicate glass 3,3, clear.
Leverantör: SP Industries
Beskrivning: These glass replacement flasks are used for lyophilising equipment.
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: DURAN®, borosilicate glass 3,3, clear.
Leverantör: Kavalier
Beskrivning: Made of borosilicate glass.
Artikel nummer : (458-0048)
Leverantör: Hach
Beskrivning: Specially designed glass flask for use with Digesdahl® digestion apparatus. Each flask is calibrated individually with a 100 ml (to contain) mark.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Kavalier
Beskrivning: Made of borosilicate glass.
Leverantör: SciLabware
Beskrivning: PYREX®, borosilicate glass, clear, with short neck.
Leverantör: SciLabware
Beskrivning: PYREX®, borosilicate glass, clear.
Leverantör: SciLabware
Beskrivning: PYREX®, borosilicate glass, wide mouth.
Leverantör: SciLabware
Beskrivning: PYREX®, borosilicate glass, clear, with medium necks.
Artikel nummer : (WITG5.514.010)
Leverantör: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivning: DURAN® borosilicate glass 3.3 clear.
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom