Du sökte efter: Kolv, rotationsindunstare
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Borosilicate 3.3 glass.
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: DURAN®, borosilikatglas, klar eller plastbelagd.
Leverantör: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Beskrivning: Receiving flasks, S 35/20, Borosilikatglas, Uppsamlingskolv 2 l, Volym: 2000 ml
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: DURAN®, borosilicate glass, clear.
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: DURAN®, borosilikatglas, klar eller plastbelagd.
Leverantör: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Beskrivning: Indunstningskolvar, Borosilikatglas 3,3, with flange, Volym: 6000 ml
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Artikel nummer : (IKAA1905700)
Leverantör: IKA
Beskrivning: Borosilicate glass 3.3.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: Borosilicate glass 3.3.
Leverantör: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivning: Borosilicate glass 3.3.
Leverantör: SciLabware
Beskrivning: PYREX®, borosilicate glass.
Leverantör: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivning: Borosilicate glass, clear.
Leverantör: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivning: Borosilicate glass 3.3.
Artikel nummer : (STUARE100/RF/1L)
Leverantör: Cole Parmer
Beskrivning: Receiving flask, 1000 ml, Uppsamlingskolvar för rotationsindunstare, KS 35/20, Borosilikatglas 3,3, Volym: 1000 ml
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom