Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (224)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Pincetter
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/57/18989357.jpg
Pincetter i ett stort urval i material som rostfritt stål, förnicklad stål, teflonbelagd stål och plast. Pnceetterna finns som raka, böjda, trubbiga eller spetsiga. Olika material ger olika kemikalie- och temperaturbeständighet samt släta eller räfflade ytor. Enkeltförpackade och sterila pincetter finns också.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"203"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   PS, translucent blue.
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   PTFE, vit
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Speci®-Ceps är elektriskt uppvärmda pincetter som är avsedda för beredning av objektglas för histologiska eller histopatologiska applikationer. För at...
Leverantör:  USBECK Laborgeräte
Benämning:   Pincett, Standard forceps, Rostfritt stål, Straight, serrated, Spetsar: Blunt, 145 mm
Artikel nummer : (232-0111)
Leverantör:  USBECK Laborgeräte
Benämning:   Stål, nickelpläterat.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  RSG
Benämning:   Rostfritt stål 18/10, antimagnetiskt
Leverantör:  USBECK Laborgeräte
Benämning:   Förnicklad stål
Leverantör:  USBECK Laborgeräte
Benämning:   Pincett, Standard forceps, Pincett, Nickel plated brass, Straight, serrated, Spetsar: Pointed, 145 mm
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 203
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nästa