Du sökte efter: Trattar
VWR har trattar i olika material som plast, glas och rostfritt stål. Trattar finns i många varianter för olika användningsområden, t.ex. Büchner tratt, filtertratt, dropptratt, pulvertratt, sfärisk-, cylindrisk- och konisk skiljetratt, säkerhetstratt och filterdeglar.
VWR har trattar i olika material som plast, glas och rostfritt stål. Trattar finns i många varianter för olika användningsområden, t.ex. Büchner tratt, filtertratt, dropptratt, pulvertratt, sfärisk-, cylindrisk- och konisk skiljetratt, säkerhetstratt och filterdeglar.
304  results were found
SearchResultCount:"304"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PP, translucent.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Borosilicate 3.3 glass.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Borosilicate 3.3 glass.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Borosilicate 3.3 glass with NS-PE stopper.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Borosilicate 3.3 glass.
Artikel nummer : (720-1999)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Single-use plastic chamber used in cytocentrifugation for urine, gynaecological and non gynaecological specimens, also designed to perform cell suspen...
UOM: 1 * 600 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Borosilicate 3.3 glass, with NS-PE stopper.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Borosilicate 3.3 glass.
Sale
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivning: Ready to use disposable filter funnels with 47 mm diameter filtration membrane for microbiological analysis. Eliminates the cleaning and sterilisation...
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: Separertratt, konisk, utan gradering, Med: PTFE key, DURAN® Borosilikatglas, Volym: 250 ml, NS-hylsa: 29/32 NS, Indelning: -
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivning: Polyfenylsulfon, autoklaverbar.
New Product
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: Dropping funnel, Med tryckbalans, Med: PTFE key, DURAN® Borosilikatglas, Volym: 100 ml, Kärna: 29/32 NS, NS-hylsa: 29/32 NS, Indelning: 2 ml
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivning: The Sentino® filter funnel and adapter are designed with a press-fit seal, membrane guides and forceps access point allowing for simple set-up and mem...
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: Borosilicate glass 3.3.
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: Separating funnel, Squibb, med gradering, Med: glass key, Borosilikatglas 3,3, Volym: 2000 ml, NS-hylsa: 29/32 NS, Indelning: 50 ml
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 304
no targeter for Bottom