Du sökte efter: Membranfiltertrattar
30  results were found
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Borosilicate 3.3 glass.
Artikel nummer : (516-7017)
Leverantör: Sartorius
Beskrivning: Borosilikatglas med PTFE-tätning, autoklaverbar.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Sartorius
Beskrivning: Sterila plasttrattar för engångsbruk för koloni- och partikelräkning. Används med Sartorius-membran filter.
Leverantör: Sartorius
Beskrivning: These filter units with PP funnel and base and cellulose nitrate membrane are developed for the detection and enumeration of microorganisms in pharmac...
Leverantör: Sartorius
Beskrivning: Tratt av borosilikatglas, klämma av aluminium och silikonlock, autoklaverbara.
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivning: Product includes sample container and filter funnel all-in-one. No need to transfer sample from cup to disposable funnel and risk introducing contamin...
Leverantör: Sartorius
Beskrivning: PP housing.
Artikel nummer : (516-8930)
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivning: Rostfritt stål, autoklaverbar.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Sartorius
Beskrivning: PC, autoklaverbar.
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivning: Ready to use disposable filter funnels with 47 mm diameter filtration membrane for microbiological analysis. Eliminates the cleaning and sterilisation...
Leverantör: Sartorius
Beskrivning: borosilikatglas, klämma av aluminium och autoklaverbar.
Leverantör: Sartorius
Beskrivning: Stainless steel, autoclavable.
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivning: Praktiskt och ekonomiskt alternativ för steriltestning i isolatorer.
Sale
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivning: Borosilikatglas med aluminiumklämma.
New Product
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivning: Polyfenylsulfon, autoklaverbar.
New Product
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivning: The Sentino® filter funnel and adapter are designed with a press-fit seal, membrane guides and forceps access point allowing for simple set-up and mem...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom